1,3-Diéthylbenzène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
43369.AB 43369.S0
43369.ABEA 288 EUR InStock
43369.AB 43369.S0
1,3-Diéthylbenzène ≥97%
1,3-Diéthylbenzène
Purity: 97+%
CAS No.: 141-93-5
Molecular Formula: C10H14
Formula Weight: 134.22
Flash Point: 55°(131°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.86
Refractive Index: 1.4960
Appearance: Colourless
Odour: Aromatic
Boiling Point: 182°
UN No.: 2049
MDL No.: MFCD00009260
Formule: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Point d'ébullition: 182 °C
Point de fusion: –84.2 °C
Densité: 0.86
Point d'éclair: 55 °C (131 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009260
Numéro CAS: 141-93-5
EINECS: 205-511-4
ONU: 2049
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité