1,3-Diéthylbenzène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12605500EA 48.7 EUR InStock
EHERC12605500
1,3-Diéthylbenzène
1,3-Diéthylbenzène
Formule: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Point d'ébullition: 181 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –84,2 °C
Densité: 0,8798 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00009260
Numéro CAS: 141-93-5
ONU: 2049
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité