1,3-Diéthylbenzène, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
97865-10ML-F 97865-5ML-F
97865-10ML-FEA 163 EUR InStock
97865-10ML-F 97865-5ML-F
1,3-Diéthylbenzène, Supelco®
1,3-Diéthylbenzène
Formule: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Point d'ébullition: 181 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –84.2 °C
Densité: 0.8798 g/cm³ (0 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009260
Numéro CAS: 141-93-5
EINECS: 205-511-4
ONU: 2049
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2324470810ee0eda6e72e2014cf7015717238e61&vid=8cee227f77ff139e2b77b23142b2bd5adfc54e17&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fb4fdf4c9da2dc0f1b60e25a3353c3d16fc1ce2&vid=173a889d5835cd7073eab3709050aec91d99ccd2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité