m-Xylène 99+%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
180860010 180860025 180862500 180860100
ACRO180860010EA 77.2 EUR InStock
ACRO180860010 ACRO180860025 ACRO180862500 ACRO180860100
m-Xylène 99+%, très pur
m-Xylène
Formule: C₈H₁₀
Point d'ébullition: 138 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –48 °C
Densité: 0.864 g/cm³
Point d'éclair: 25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008536
Numéro CAS: 108-38-3
EINECS: 203-576-3
ONU: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10214
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité