Wash cloths, Tork
Fournisseur: Essity
742200 747400 747450
115-2403EA 162 EUR InStock
115-2403 SCAA747400 SCAA747450
Wash cloths, Tork
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Lingettes en papier
High quality wash cloths, ideal for washing, showering and general body care. They can be used with soap and water.
  • Highly absorbent and soft
  • Can be sterilized
  • Tork Premium: Extra soft for sensitive skin and extra wet-strong
Colour: White
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité