m-Xylène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L03788.AE L03788.AP L03788.0F
L03788.AEEA 28.8 EUR InStock
L03788.AE L03788.AP L03788.0F
m-Xylène ≥99%
m-Xylène
Purity: 99%
CAS No.: 108-38-3
Molecular Formula: C8H10
Formula Weight: 106.17
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.4970
Odour: Mild
Melting Point: -47°
Boiling Point: 138-139°
Beilstein Reference: 605441
Merck Reference: 14,10081
UN No.: 1307
MDL No.: MFCD00008536
Formule: C₈H₁₀
Point d'ébullition: 138…139 °C
Point de fusion: –47 °C
Densité: 0.866
Point d'éclair: 25 °C (77 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008536
Numéro CAS: 108-38-3
EINECS: 203-576-3
ONU: 1307
ADR: 3,II
Merck Index: 14,10081
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité