1,4-Di-tert-butylbenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17146.06 A17146.14
A17146.06EA 55.2 EUR InStock
A17146.06 A17146.14
1,4-Di-tert-butylbenzène ≥98%
1,4-Di-tert-butylbenzène
Purity: 98%
CAS No.: 1012-72-2
Molecular Formula: C14H22
Formula Weight: 190.33
Melting Point: 75-79°
Boiling Point: 236°
MDL No.: MFCD00008836
Formule: C₁₄H₂₂
MW: 190,33 g/mol
Point d'ébullition: 236 °C
Point de fusion: 75…79 °C
Densité: 0.985
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008836
Numéro CAS: 1012-72-2
EINECS: 213-790-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité