L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Container, wide neck
Fournisseur: BURKLE
1406-1005 1406-1010
BURK1406-1005EA 61.9 EUR InStock
BURK1406-1005 BURK1406-1010
Container, wide neck
Flacons Flacons en plastique
HDPE, translucent.
  • Can be closed tightly
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Storage or transport container. For liquids, powders or granules.
Attention: Keep the container upright when transporting liquids.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité