Jerricans à col étroit
Fournisseur: BURKLE
1427-0005 1427-0010 1427-0020 1427-0030 1427-0002
216-1410EA 11.4 EUR InStock
216-1410 216-1416 216-1424 216-1426 BURK1427-0002
Jerricans à col étroit
Flacons Jerricans
HDPE, translucent or blue, with tamper evident screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Temperature resistant from –40 to +110 °C
  • Can be fitted with screw caps with spigots (optional)
  • Suitable for use with foodstuffs
Jerricans universels conçus pour le conditionnement, le stockage et le transfert de liquides dans l'industrie. Agréés UN pour toutes les tailles.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité