Stirrer bearings, with vacuum jacket, KPG®
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
06302029 06302045
LENZ06302029EA 99 EUR InStock
LENZ06302029 LENZ06302045
Stirrer bearings, with vacuum jacket, KPG®
Agitateurs Outils d'agitation
Stirrer bearings with NS cone and vacuum connections which made of precision calibrated glass tube.
  • Surface is grounded and polished
  • Interchangeable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité