Screw caps for screw thread tubes
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
01320018 01320014 01320025 01320032 01320045
LENZ01320018EA 3.9 EUR InStock
LENZ01320018 LENZ01320014 LENZ01320025 LENZ01320032 LENZ01320045
Screw caps for screw thread tubes
Capuchons Bouchons pour tubes à essais
PBT,red, with PTFE coated silicone sealing (VMQ).
  • For DIN GL threads
  • Heat resistant up to 180 °C
  • Autoclavable, sterilisable with hot air
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité