Standard sockets and cones, double, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
286172809 286173205 286174004 286174407 286569808 286571608
SCOT286172809EA 400 EUR InStock
SCOT286172809 SCOT286173205 SCOT286174004 SCOT286174407 SCOT286569808 SCOT286571608
Standard sockets and cones, double, DURAN®
Adaptateurs Raccords à rodage conique
DURAN®, borosilicate glass 3,3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
DIN 12249
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité