1,4-Diéthylbenzène, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
32018-5MLEA 241 EUR InStock
32018-5ML
1,4-Diéthylbenzène, Supelco®
1,4-Diéthylbenzène
Formule: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Point d'ébullition: 183…184 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –43 °C
Densité: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009264
Numéro CAS: 105-05-5
ONU: 2049
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité