p-Xylène 99% pour la spectroscopie
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO422670010EA 249 EUR InStock
ACRO422670010
p-Xylène 99% pour la spectroscopie
p-Xylène
Formule: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106,17 g/mol
Point d'ébullition: 138,3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 13 °C
Densité: 0,866 g/cm³
Point d'éclair: 25 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00008556
Numéro CAS: 106-42-3
ONU: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10214
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/75/768775.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
UV (neat) 1 cm cell vs water
UV at 420 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité