p-Xylène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10534.AE
A10534.AEEA 28.9 EUR InStock
A10534.AE
p-Xylène ≥99%
p-Xylène
Purity: 99%
CAS No.: 106-42-3
Molecular Formula: C8H10
Formula Weight: 106.17
Flash Point: 27°(80°F)
Refractive Index: 1.4950
Odour: Aromatic
Melting Point: 12-13°
Boiling Point: 137-138°
Beilstein Reference: 1901563
Merck Reference: 14,10081
UN No.: 1307
MDL No.: MFCD00008556
Formule: C₆H₄(CH₃)₂
Point d'ébullition: 137…138 °C
Point de fusion: 12…13 °C
Densité: 0.866
Point d'éclair: 27 °C (80 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008556
Numéro CAS: 106-42-3
EINECS: 203-396-5
ONU: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 14,10081
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8b04563a5941cefd103ebd3048bcf8486f2bdac&vid=e5db83ad1f0cb6a583610c58cea291dcbe1be1f3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité