Standard cones with tip, finished, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
SCOT286170808EA 240 EUR InStock
SCOT286170808 SCOT286164406 SCOT286168605 SCOT286166801 SCOT286163401 SCOT286165205 SCOT286163007 SCOT286171007 SCOT286171204 SCOT286169601 SCOT286169404 SCOT286164003 SCOT286172209 SCOT286166004 SCOT286170208 SCOT286171607
Standard cones with tip, finished, DURAN®
Adaptateurs Raccords à rodage conique
DURAN®, borosilicate glass 3,3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité