4-tert-Butyltoluène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10931730EA 67 EUR InStock
EHERC10931730
4-tert-Butyltoluène
4-tert-Butyltoluène
Formule: C₁₁H₁₆
MW: 148,25 g/mol
Point d'ébullition: 192,8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –62,5 °C
Densité: 0,861 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008837
Numéro CAS: 98-51-1
ONU: 2667
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité