o-Éthyltoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L02028.06EA 47.1 EUR InStock
L02028.06 L02028.14
o-Éthyltoluène ≥98%
o-Éthyltoluène
Purity: 98+%
CAS No.: 611-14-3
Molecular Formula: C9H12
Formula Weight: 120.20
Flash Point: 53°(127°F)
Refractive Index: 1.5040
Melting Point: -17°
Boiling Point: 164-165°
Beilstein Reference: 1851237
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009257
Formule: C₉H₁₂
MW: 120,19 g/mol
Point d'ébullition: 164…165 °C
Point de fusion: –17 °C
Densité: 0,884
Point d'éclair: 53 °C (127 °F)
Numéro MDL: MFCD00009257
Numéro CAS: 611-14-3
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité