Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

o-Éthyltoluène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

Attention

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.20044.0010EA 162 EUR InStock
8.20044.0010 8.20044.9999
o-Éthyltoluène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
o-Éthyltoluène


Formule: C₉H₁₂
MW: 120,19 g/mol
Point d'ébullition: 164 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –17 °C
Densité: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009257
Numéro CAS: 611-14-3
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Hill Formula C₉H₁₂
Chemical formula 2-(C₂H₅)C₆H₄CH₃
Molar Mass 120.19 g/mol
Boiling point 164 - 165 °C (1013 hPa)
Density 0.88 g/cm³ (20 °C)
Flash point 53 °C
Ignition temperature 440 °C
Melting Point -17 °C
Saturation concentration (air) 14 g/m³ (20 °C)
Vapor pressure 2.8 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.5039 (20 °C, 589 nm)
Solubility 74.6 mg/l (25 °C) (experimental)
LD 50 oral LD50 Rat 5000 mg/kg
Storage class 3 Flammable liquids
WGK WGK 2 water endangering
R Phrase R 10
S Phrase S 24/25


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité