m-Éthyltoluène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERCA13356300EA 52.4 EUR InStock
EHERCA13356300
m-Éthyltoluène
m-Éthyltoluène
Formule: C₉H₁₂
MW: 120,19 g/mol
Point d'ébullition: 158…160 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95,5 °C
Densité: 0,869 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009259
Numéro CAS: 620-14-4
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité