Microtube racks
Fournisseur: RATIOLAB
8200003 8200004 8200023 8200024 8200007
RATI8200003EA 579 EUR InStock
RATI8200003 RATI8200004 RATI8200023 RATI8200024 RATI8200007
Microtube racks
Portoirs Tube Racks
Racks, made of PP, translucent, for micro tubes, feature a highly practical system for processing small volumes and a stable robust system having a dust tight lid and also available as empty racks or equipped with coded or non-coded.
  • Side edges labeled with a barcode
  • Stackable to use with stacker instruments
  • Sloping edge helps the positioning of the refill unit
  • Temperature resistant to −80 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité