Microtube refill system for micro-racks, ratiolab®
Fournisseur: RATIOLAB
8200005 8200006 8200025 8200026
RATI8200005EA 309 EUR InStock
RATI8200005 RATI8200006 RATI8200025 RATI8200026
Microtube refill system for micro-racks, ratiolab®
Tubes Microtubes
Plastic rack with cardboard box.
  • Available with coded or non-coded Micro-Tubes
  • For the very efficient, hygienic, and fast loading of Micro-Racks
  • Convenient handling and reduced waste
  • Pressure-tested tightness of the Micro-Tubes
The Micro-Tubes are placed on an 8×12 tray and packed in an environmentally friendly cardboard box. The loaded tray can easily be moved from the cardboard box into the empty Micro-Rack.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité