Tubes PCR, 0,2 ml et 0,5 ml avec bouchon plat ou bombé
Fournisseur: RATIOLAB
8610001 8610006 8610007
RATI8610001EA 58 EUR InStock
RATI8610001 RATI8610006 RATI8610007
Tubes PCR, 0,2 ml et 0,5 ml avec bouchon plat ou bombé
Tubes Tubes PCR
Pure polypropylene.
  • Rapid and homogeneous heat transfer due to consistently ultrathin wall design
  • Perfect fit, compatible with all major brands of thermocyclers due to precise production
  • DNase-, RNase-, DNA and endotoxin-free
  • Variety of tight closures available to reduce sample evaporation
Caps designed for tight sealing, easy to open and to close.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité