Acide 2,4,6-triisopropylbenzoïque ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A15489.09 A15489.18
A15489.09EA 69.4 EUR InStock
A15489.09 A15489.18
Acide 2,4,6-triisopropylbenzoïque ≥97%
Acide 2,4,6-triisopropylbenzoïque
Purity: 97%
CAS No.: 49623-71-4
Molecular Formula: C16H24O2
Formula Weight: 248.37
Melting Point: 184-187°
Beilstein Reference: 2372331
Formule: C₁₆H₂₄O₂
MW: 248,37 g/mol
Point de fusion: 184…187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015031
Numéro CAS: 49623-71-4
EINECS: 256-400-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité