Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4,5-Triméthylaniline

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC17878000EA 209 EUR InStock
EHERC17878000
2,4,5-Triméthylaniline
2,4,5-Triméthylaniline


Formule: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Point d'ébullition: 234 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 68 °C
Densité: 0,957 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00025201
Numéro CAS: 137-17-7
ONU: 1648
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité