2,4,6-Triméthylaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A13049.22 A13049.0E A13049.36
A13049.22EA 46.8 EUR InStock
A13049.22 A13049.0E A13049.36
2,4,6-Triméthylaniline ≥98%
2,4,6-Triméthylaniline
Purity: 98%
CAS No.: 88-05-1
Molecular Formula: C9H13N
Formula Weight: 135.21
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5510
Melting Point: -5°
Boiling Point: 232-234°
Beilstein Reference: 636559
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007740
Formule: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Point d'ébullition: 232…234 °C
Point de fusion: –5 °C
Densité: 0.962
Point d'éclair: 96 °C (204 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007740
Numéro CAS: 88-05-1
EINECS: 201-794-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité