2,6-Di-tert-butyl-p-crésol
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, BHT
89910-500 89910-1
CAYM89910-500EA 31 EUR InStock
CAYM89910-500 CAYM89910-1
2,6-Di-tert-butyl-p-crésol
2,6-Di-tert-butyl-p-crésol
Formule: C₁₅H₂₄O
MW: 220,35 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 69…70 °C
Densité: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011644
Numéro CAS: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
Merck Index: 13,01547
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité