2,6-Di-tert-butyl-p-crésol Ph. Eur., NF, E321, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attention
Synonyms: Butylhydroxytoluène
8.17074.9025EA 3160 EUR InStock
8.17074.9025 8.17074.5000 8.17074.1000
2,6-Di-tert-butyl-p-crésol Ph. Eur., NF, E321, SAFC®
2,6-Di-tert-butyl-p-crésol
Formule: C₁₅H₂₄O
MW: 220,35 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 69…70 °C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 127 °C
Numéro MDL: MFCD00011644
Numéro CAS: 128-37-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01547
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité