2,6-Di-tert-butyl-p-crésol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Butylhydroxytoluène
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.22021.0100EA 30.1 EUR InStock
8.22021.0100 8.22021.9025 8.22021.0500 8.22021.2500 8.22021.9999
2,6-Di-tert-butyl-p-crésol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2,6-Di-tert-butyl-p-crésol
Formule: C₁₅H₂₄O
MW: 220,35 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 69…70 °C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 127 °C
Numéro MDL: MFCD00011644
Numéro CAS: 128-37-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01547
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility  - 0.001 g/l (25 °C)
Melting Point 69 - 70 °C
Molar Mass 220.35 g/mol
Bulk Density 450 kg/m3
Boiling Point 265 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.02 hPa (20 °C)
Flash Point 127 °C
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 345 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité