2,3,5-Triméthylphénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A10745.0B A10745.14 A10745.22
A10745.0BEA 565 EUR InStock
A10745.0B A10745.14 A10745.22
2,3,5-Triméthylphénol ≥98%
2,3,5-Triméthylphénol
Purity: 98+%
CAS No.: 697-82-5
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.20
Odour: Phenol-like
Melting Point: 92-95°
Boiling Point: 230-231°
Beilstein Reference: 2042210
UN No.: 2430
MDL No.: MFCD00002228
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 230…231 °C
Point de fusion: 92…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002228
Numéro CAS: 697-82-5
EINECS: 211-806-9
ONU: 2430
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité