2,4,6-Triméthylphénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A15041.22EA 248 EUR InStock
A15041.22 A15041.14
2,4,6-Triméthylphénol ≥98%
2,4,6-Triméthylphénol
Purity: 98%
CAS No.: 527-60-6
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.20
Melting Point: 70-74°
Boiling Point: 220-221°
UN No.: 2430
MDL No.: MFCD00002235
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 220…221 °C
Point de fusion: 70…74 °C
Densité: 1,046 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002235
Numéro CAS: 527-60-6
ONU: 2430
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité