3,4,5-Triméthylphénol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L02911.03 L02911.06 L02911.14
L02911.03EA 65.5 EUR InStock
L02911.03 L02911.06 L02911.14
3,4,5-Triméthylphénol ≥97%
3,4,5-Triméthylphénol
Purity: 97%
CAS No.: 527-54-8
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.20
Odour: Phenol-like
Melting Point: 104-108°
Beilstein Reference: 1907246
UN No.: 2430
MDL No.: MFCD00002305
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 249 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 104…108 °C
Densité: 0.8184 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002305
Numéro CAS: 527-54-8
EINECS: 208-418-7
ONU: 2430
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité