Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4,5-Triméthylphénol

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC17883800EA 114 EUR InStock
EHERC17883800
3,4,5-Triméthylphénol
3,4,5-Triméthylphénol


Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 249 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 108…110 °C
Densité: 0,8184 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002305
Numéro CAS: 527-54-8
ONU: 2430
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité