1,2,4-Triméthylbenzène 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
140090010 140090025 140090100
ACRO140090010EA 80.8 EUR InStock
ACRO140090010 ACRO140090025 ACRO140090100
1,2,4-Triméthylbenzène 98%
1,2,4-Triméthylbenzène
Formule: C₉H₁₂
MW: 120,19 g/mol
Point d'ébullition: 168 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –44 °C
Densité: 0.88 g/cm³
Point d'éclair: 48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008527
Numéro CAS: 95-63-6
EINECS: 202-436-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08100
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité