1,2,4-Triméthylbenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
12411.36 12411.A3 12411.B4 12411.A9
12411.36EA 44.5 EUR InStock
12411.36 12411.A3 12411.B4 12411.A9
1,2,4-Triméthylbenzène ≥98%
1,2,4-Triméthylbenzène
Purity: 98%
CAS No.: 95-63-6
Molecular Formula: C9H12
Formula Weight: 120.20
Flash Point: 48°(118°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.882
Refractive Index: 1.5040
Odour: Aromatic
Melting Point: -44°
Boiling Point: 169-171°
Solubility: Soluble in alcohol, benzene, ether
Beilstein Reference: 1903005
Merck Reference: 14,7915
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00008527
Formule: C₉H₁₂
MW: 120,19 g/mol
Point d'ébullition: 169…171 °C
Point de fusion: –44 °C
Densité: 0.882
Point d'éclair: 48 °C (118 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008527
Numéro CAS: 95-63-6
EINECS: 202-436-9
ONU: 3295
ADR: 3,III
Merck Index: 14,7915
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité