1,2,4-Triméthylbenzène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14505.0100 8.14505.0500
8.14505.0100EA 34.2 EUR InStock
8.14505.0100 8.14505.0500
1,2,4-Triméthylbenzène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Triméthylbenzène
Formule: C₉H₁₂
MW: 120,19 g/mol
Point d'ébullition: 169 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –44 °C
Densité: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008527
Numéro CAS: 95-63-6
EINECS: 202-436-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08100
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.057 g/l (20 °C)
Melting Point -44 °C
Molar Mass 120.19 g/mol
Boiling Point 168 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.8 hPa (25 °C)
Flash Point 48 °C
Refractive Index 1.5047 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 - 7 %(V)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 485 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité