Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2,4-Triméthylbenzène

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM

PROOCHE129EA 290 EUR InStock
PROOCHE129
1,2,4-Triméthylbenzène
1,2,4-Triméthylbenzène


Formule: C₉H₁₂
MW: 120,19 g/mol
Point d'ébullition: 169 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –44 °C
Densité: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 44 °C
Numéro MDL: MFCD00008527
Numéro CAS: 95-63-6
ONU: 3295
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08100
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité