1,3,5-Tri-tert-butylbenzène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L18832.09 L18832.18
L18832.09EA 84.6 EUR InStock
L18832.09 L18832.18
1,3,5-Tri-tert-butylbenzène ≥97%
1,3,5-Tri-tert-butylbenzène
Purity: 97+%
CAS No.: 1460-02-2
Molecular Formula: C18H30
Formula Weight: 246.44
Melting Point: 69-73°
Boiling Point: 121-122°/12mm
MDL No.: MFCD00008831
Formule: C₁₈H₃₀
Point d'ébullition: 121…122 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 69…73 °C
Densité: 2.637 g/cm³ (22 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008831
Numéro CAS: 1460-02-2
EINECS: 215-952-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité