1,3,5-Triisopropylbenzène 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
171221000 171220250
ACRO171221000EA 108 EUR InStock
ACRO171221000 ACRO171220250
1,3,5-Triisopropylbenzène 95%
1,3,5-Triisopropylbenzène
Formule: C₁₅H₂₄
Point d'ébullition: 232…236 °C (760 mmHg)
Point de fusion: -7 °C
Densité: 0.84 g/cm³
Point d'éclair: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008890
Numéro CAS: 717-74-8
EINECS: 211-941-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4874 to 1.4894 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité