1,3,5-Triisopropylbenzène
022115-25G 022115-100G
FLUO022115-25GEA 0 EUR InStock
FLUO022115-25G FLUO022115-100G
1,3,5-Triisopropylbenzène
1,3,5-Triisopropylbenzène
Formule: C₁₅H₂₄
MW: 204,36 g/mol
Point d'ébullition: 232 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –7 °C
Densité: 0.8447 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008890
Numéro CAS: 717-74-8
EINECS: 211-941-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité