Mésitylène 99%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,3,5-Trimethylbenzene
125580010 125582500 125580025
ACRO125580010EA 139 EUR InStock
ACRO125580010 ACRO125582500 ACRO125580025
Mésitylène 99%, très pur
Mésitylène
Formule: C₉H₁₂
MW: 120,19 g/mol
Point d'ébullition: 163…166 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –45 °C
Densité: 0.8675 g/cm³
Point d'éclair: 44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008538
Numéro CAS: 108-67-8
EINECS: 203-604-4
ONU: 2325
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05934
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité