Mésitylène 97%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,3,5-Triméthylbenzène
ACRO161322500EA 43.3 EUR InStock
ACRO161322500 ACRO161320025 ACRO161320010
Mésitylène 97%, pur
Mésitylène
Formule: C₉H₁₂
MW: 120,19 g/mol
Point d'ébullition: 163…166 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –45 °C
Densité: 0,8675 g/cm³
Point d'éclair: 44 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00008538
Numéro CAS: 108-67-8
ONU: 2325
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05934
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité