Mésitylène
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: 1,3,5-Triméthylbenzène
PROOCHE128EA 290 EUR InStock
PROOCHE128
Mésitylène
Mésitylène
Formule: C₉H₁₂
MW: 120,19 g/mol
Point d'ébullition: 165 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45 °C
Densité: 0,8637 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 48 °C
Numéro MDL: MFCD00008538
Numéro CAS: 108-67-8
ONU: 2325
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05934
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité