1,2,3,4-Tétraméthylbenzène 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19756.06 L19756.14
L19756.06EA 162 EUR InStock
L19756.06 L19756.14
1,2,3,4-Tétraméthylbenzène 95%
1,2,3,4-Tétraméthylbenzène
Purity: 95%
CAS No.: 488-23-3
Molecular Formula: C10H14
Formula Weight: 134.22
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.5190
Boiling Point: 203°
Beilstein Reference: 1904390
MDL No.: MFCD00008521
Formule: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Point d'ébullition: 203 °C
Point de fusion: –6 °C
Densité: 0.900
Point d'éclair: 68 °C (154 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008521
Numéro CAS: 488-23-3
EINECS: 207-673-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité