Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2,4,5-Tétraméthylbenzène

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC17412500EA 70.7 EUR InStock
EHERC17412500
1,2,4,5-Tétraméthylbenzène
1,2,4,5-Tétraméthylbenzène


Formule: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Point d'ébullition: 196,8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 78…81 °C
Densité: 1,036 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008528
Numéro CAS: 95-93-2
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,03501
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité