Hexakis(bromométhyl)benzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,2,3,4,5,6-Hexakis(bromomethyl)benzene
B22016.03 B22016.06
B22016.03EA 41.7 EUR InStock
B22016.03 B22016.06
Hexakis(bromométhyl)benzène ≥98%
Hexakis(bromométhyl)benzène
Purity: 98%
CAS No.: 3095-73-6
Molecular Formula: C12H12Br6
Formula Weight: 635.65
Melting Point: ca 292° dec.
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00182539
Formule: C₁₂H₁₂Br₆
MW: 635,65 g/mol
Point de fusion: ∼ 292 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00182539
Numéro CAS: 3095-73-6
EINECS: 221-443-8
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité