Hexaméthylbenzène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A10294.06EA 97.1 EUR InStock
A10294.06 A10294.03 A10294.14
Hexaméthylbenzène ≥99%
Hexaméthylbenzène
Purity: 99+%
CAS No.: 87-85-4
Molecular Formula: C12H18
Formula Weight: 162.28
Melting Point: 163-167°
Boiling Point: 265°
Solubility: Insoluble in water
Beilstein Reference: 1905834
MDL No.: MFCD00008523
Formule: C₁₂H₁₈
MW: 162,27 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C
Point de fusion: 163…167 °C
Densité: 1,063
Numéro MDL: MFCD00008523
Numéro CAS: 87-85-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité