Cyclohexène-1-ylbenzène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Phenylcyclohexene, 1-Phenyl-1-cyclohexene, 2,3,4,5-Tetrahydro-1,1'-biphenyl
B20602.06 B20602.14 B20602.22
B20602.06EA 50.8 EUR InStock
B20602.06 B20602.14 B20602.22
Cyclohexène-1-ylbenzène ≥97%
Cyclohexène-1-ylbenzène
Purity: 97%
CAS No.: 771-98-2
Molecular Formula: C12H14
Formula Weight: 158.24
Flash Point: 103°(217°F)
Refractive Index: 1.5700
Melting Point: -11°
Boiling Point: 250-252°
Beilstein Reference: 1905772
MDL No.: MFCD00001542
Formule: C₁₂H₁₄
MW: 158,24 g/mol
Point d'ébullition: 250…252 °C
Point de fusion: –11 °C
Densité: 0.992
Point d'éclair: 103 °C (217 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001542
Numéro CAS: 771-98-2
EINECS: 212-242-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce31989847b7f5823ac4c86db68428fc148afb1d&vid=eeeb1ffa4c17dd4e58f5fc1f819153e435054e02&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité