2-Phénylcyclohexanone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A17340.03 A17340.06 A17340.14
A17340.03EA 43.3 EUR InStock
A17340.03 A17340.06 A17340.14
2-Phénylcyclohexanone ≥98%
2-Phénylcyclohexanone
Purity: 98%
CAS No.: 1444-65-1
Molecular Formula: C12H14O
Formula Weight: 174.24
Melting Point: 56-59°
MDL No.: MFCD00001629
Formule: C₁₂H₁₄O
MW: 174,24 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C (0.5 mmHg)
Point de fusion: 56…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001629
Numéro CAS: 1444-65-1
EINECS: 215-888-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité