4-Phénylcyclohexanone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Phenylcyclohexan-1-one, 1-Oxo-4-phenylcyclohexane
L08614.14 L08614.22
L08614.14EA 94.3 EUR InStock
L08614.14 L08614.22
4-Phénylcyclohexanone ≥98%
4-Phénylcyclohexanone
Purity: 98+%
CAS No.: 4894-75-1
Molecular Formula: C12H14O
Formula Weight: 174.24
Flash Point: >100°(212°F)
Melting Point: 78-82°
Boiling Point: 158-160°/12mm
Beilstein Reference: 2045904
MDL No.: MFCD00001641
Formule: C₁₂H₁₄O
MW: 174,24 g/mol
Point d'ébullition: 158…160 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 78…82 °C
Point d'éclair: >100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001641
Numéro CAS: 4894-75-1
EINECS: 225-517-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité